Documenti fondamentali
228605
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyaniline
97%
Sinonimo/i:
3-Chloro-p-anisidine
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OCH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Beilstein:
879162
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
50-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
XQVCBOLNTSUFGD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-4-methoxyaniline is aniline metabolite of chlorpropham and has been quantitated by by micellar electrokinetic capillary chromatography with laser-induced fluorescence detection.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eva Orejuela et al.
Electrophoresis, 26(15), 2991-2998 (2005-07-05)
A rapid, reliable method has been developed for the multi-residue analysis of aniline metabolites of chlorpropham in potato samples. The method involves the precolumn derivatization of aniline metabolites with 5-(4,6-dichloro-s-triazin-2-ylamino) fluorescein (DTAF) and their subsequent separation and determination by micellar