236322
2-Chloro-4-aminotoluene
98%
Sinonimo/i:
3-Chloro-4-methylaniline, 3-Chloro-p-toluidine, 4-Amino-2-chlorotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. ebollizione
237-238 °C (lit.)
Punto di fusione
24-25 °C (lit.)
Densità
1.167 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?