35833
4-Chloro-2-methylphenol
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Chloro-o-cresol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
220-225 °C (lit.)
Punto di fusione
43-46 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)