Documenti fondamentali
B79706
Sigma-Aldrich
4′-Bromopropiophenone
≥95.0%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
P. ebollizione
138-140 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)