Documenti fondamentali
678848
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane
97%
Sinonimo/i:
(2,3-Dihydrobenzo-1,4-Dioxin-2-yl)methylamine, 1,4-Benzodioxane-2-methylamine, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-methanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5594
P. ebollizione
105-110 °C/3 mmHg
Densità
1.1679 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2
JHNURUNMNRSGRO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)