529581
1NM-PP1
≥95% (HPLC), solid, PP1 analog, Calbiochem®
Sinonimo/i:
PP1 Analog II, 1NM-PP1, Mutant Kinases Inhibitor II, 4-Amino-1- tert-butyl-3-(1ʹ-naphthylmethyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, NM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
PP1 Analog II, 1NM-PP1, PP1 Analog II, CAS 221244-14-0, is a cell-permeable PP1 analog that acts as a potent, reversible, selective, ATP-competitive inhibitor of mutant over wild-type kinases.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H21N5/c1-20(2,3)25-19-17(18(21)22-12-23-19)16(24-25)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,21,22,23)
GDQXJQSQYMMKRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
T339G
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Papa, F.R., et al. 2003. Science302, 1533.
Bishop, A.C., et al. 2000. Nature407, 395.
Weiss, E.L., et al. 2000. Nat. Cell Biol.2, 677.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
WGK 1