SMB01336
(±)-DIBOA
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
DIBOA, 2,4-Dihydroxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
153—154 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(c2c(cccc2)OC(C1=O)O)O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H
COVOPZQGJGUPEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)