227366
Fast Corinth V zinc chloride double salt
Dye content ≥90 %
Sinonimo/i:
Azoic Diazo Component 39, Azoic Diazo No. 39
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Composizione
Dye content, ≥90%
Punto di fusione
147 °C (dec.) (lit.)
λmax
356 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥10000 at 335-375 nm in ethanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl[Zn--](Cl)(Cl)Cl.COc1cc(\N=N\c2ccc(C)cc2[N+]([O-])=O)c(C)cc1[N+]#N.COc3cc(\N=N\c4ccc(C)cc4[N+]([O-])=O)c(C)cc3[N+]#N
InChI
1S/2C15H14N5O3.4ClH.Zn/c2*1-9-4-5-11(14(6-9)20(21)22)18-19-12-8-15(23-3)13(17-16)7-10(12)2;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4/b2*19-18+;;;;;
VUFIPLOIANLIBR-BKZLANPUSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Self-react. C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?