201545
Fast Blue RR
Sinonimo/i:
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxyaniline, Azoic Diazo No. 24
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>96.5% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
165-168 °C (lit.)
λmax
323 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OC)cc1N
InChI
1S/C15H16N2O3/c1-19-13-9-12(14(20-2)8-11(13)16)17-15(18)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,16H2,1-2H3,(H,17,18)
DDRCIGNRLHTTIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3