227102
2,2-Diethoxyacetophenone
>95%
Sinonimo/i:
α,α-Diethoxyacetophenone, Phenylglyoxal 2-diethyl acetal
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
>95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
131-134 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(OCC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11(13)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?