8.08125
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, N,N,N,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ketone
Stato
powder
Temp. autoaccensione
480 °C
Potenza
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
172-175 °C
Temp. transizione
flash point 220 °C
Solubilità
0.4 g/L
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 171 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List