223271
Trifluorothymine
97%
Sinonimo/i:
5-Trifluoromethyluracil
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
245-246 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 50 mg/mL, clear
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-9-4(12)10-3(2)11/h1H,(H2,9,10,11,12)
LMNPKIOZMGYQIU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?