N8141
4-Nitroquinoline N-oxide
≥98%
Sinonimo/i:
4-NQO, 4-Nitroquinoline 1-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Colore
yellow to brown
Punto di fusione
154-156 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble, clear to hazy
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Carcinogenesis and Epigenetics
Protocolli
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)