Documenti fondamentali
221066
Sigma-Aldrich
Bis(chloromethyl)dimethylsilane
97%
Sinonimo/i:
Bis(chloromethyl)dimethylsilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2Si(CH2Cl)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.11
Beilstein:
1733794
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. ebollizione
159-160 °C (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
C[Si](C)(CCl)CCl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3-5)4-6/h3-4H2,1-2H3
TVRFAOJPBXYIRM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)