Documenti
226181
Sigma-Aldrich
Chloro(chloromethyl)dimethylsilane
98%
Sinonimo/i:
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane, CMDMCS
About This Item
Formula condensata:
ClCH2Si(CH3)2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.09
Beilstein:
1731933
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. eboll.
114 °C/752 mmHg (lit.)
Densità
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)CCl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Aldrichimica Acta, 14, 40-40 (1981)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6552-6552 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 1449-1449 (1993)