215163
Chloroacetic anhydride
95%
Sinonimo/i:
Monochloroacetic acid anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.75 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-60 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Gruppo funzionale
anhydride
chloro
ester
Stringa SMILE
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA), a water-soluble, thiol-reactive and photo-switchable cross-linker
- D,L-7-azatryptophan (D,L-7AW)
- 2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(chloroacetyl)-1,2-dideoxy-α-D-glucopyrano]-[2′,1′:4,5]-2-oxazoline
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?