Key Documents
D65003
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloromaleic anhydride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4Cl2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.95
Beilstein:
121027
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)