Documenti fondamentali
209090
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroosmate(IV)
technical grade
Sinonimo/i:
Osmium potassium chloride
About This Item
Formula condensata:
K2OsCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Stato
powder
Punto di fusione
600 °C (dec.) (lit.)
Densità
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Os/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
VGKQJCSDERXWRV-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)