Documenti fondamentali
209058
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) acetate dimer
powder
Sinonimo/i:
Rh2(OAc)4, Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
About This Item
Formula condensata:
Rh2(OOCCH3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CC(=O)O[Rh]OC(C)=O.CC(=O)O[Rh]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
SYBXSZMNKDOUCA-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Rhodium(II) acetate dimer is an effective catalyst for carbenoid reactions, hydrocarbon oxidation, hydroboration, and nitrene reactions.
Applicazioni
Effective catalyst for ylide formation.
Homogeneous catalyst.
Used in an efficient synthesis of ß-hydroxy-α-arylacrylates involving the decomposition of diazoetster intermediates with concomitant 1,2-arylmigration.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Carter, D.S. Van Vranken, D.L.
Tetrahedron Letters, 40, 1617-1617 (1999)
Aldrichimica Acta, 15, 13-13 (1982)
Tetrahedron Letters, 48, 1147-1147 (2007)
Doyle, M. P.
Chemical Reviews, 86, 919-919 (1986)
Catalytic enantioselective C-H activation by means of metal-carbenoid-induced C-H insertion.
Huw M L Davies et al.
Chemical reviews, 103(8), 2861-2904 (2003-08-14)