Documenti
909556
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) acetate
Umicore
About This Item
Formula condensata:
Rh(OAc)3
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Punto di fusione
238 °C (decomp)
InChI
1S/C2H4O2.Rh/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/p-1
NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Rhodium(III) acetate is a homogeneous catalyst useful for oxidation reactions.
Confezionamento
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)