Documenti fondamentali
206350
Sigma-Aldrich
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
104-106 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C5H8ClNO/c6-5(8)7-3-1-2-4-7/h1-4H2
XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride was used in the synthesis of (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Benjamin Cao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(6), 965-978 (2013-12-24)
The α9β1 and α4β1 integrin subtypes are expressed on bone marrow haemopoietic stem cells and have important roles in stem cell regulation and trafficking. Although the roles of α4β1 integrin have been thoroughly investigated with respect to HSC function, the