202967
Calcium nitrate hydrate
99.997% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nitric acid calcium salt hydrate
Saggio
99.997% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impurezze
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
45 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
JJIQGEZLLWXYKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Crack-Repair Efficiency: Evaluating the efficiency of calcium nitrate in the self-healing of cracks in steel fiber-reinforced concrete beams (Milla et al., 2019).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.