229539
Calcium oxide
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lime, Quicklime
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: calcium
Perdita
10% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
P. ebollizione
2850 °C (lit.)
Densità
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
229539-50G | |
229539-5G | 4061838781901 |