C3771
Calcium sulfate dihydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Gypsum dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1