197912
2-Aminoimidazole sulfate
98%
Sinonimo/i:
2-Imidazoleamine sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5N3 · 0.5H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.13
Beilstein:
4726750
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.Nc1ncc[nH]1.Nc2ncc[nH]2
InChI
1S/2C3H5N3.H2O4S/c2*4-3-5-1-2-6-3;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Aminoimidazole sulfate was used in the synthesis of chlorohydrin.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
A short synthesis of the marine bioactive metabolite (+/−) girolline.
Tetrahedron Letters, 39(44), 8085-8088 (1998)