376744
2-Amino-4,5-imidazoledicarbonitrile
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Nc1nc(C#N)c([nH]1)C#N
InChI
1S/C5H3N5/c6-1-3-4(2-7)10-5(8)9-3/h(H3,8,9,10)
MLOXIXGLIZLPDP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?