Documenti fondamentali
197424
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexanecarboxylate
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H11CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
183 °C (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
ZQWPRMPSCMSAJU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Methyl cyclohexanecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)