Documenti fondamentali
197408
Sigma-Aldrich
4-Cyclohexyl-1-butanol
≥95%
Sinonimo/i:
Cyclohexanebutanol
About This Item
Formula condensata:
C6H11(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. ebollizione
103-104 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H20O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10-11H,1-9H2
NZEBWPHHIQAVOH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Y Ablordeppey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 8(8), 2105-2111 (2000-09-26)
A lingering question in sigma receptor ligand development is whether a nitrogen atom serves as an important pharmacophoric element in binding affinity. To address this question, we have synthesized several phenylalkylpiperidines and phenylalkylpiperazines and demonstrated that removal of the N