Documenti fondamentali
110434
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexylethanol
97%
Sinonimo/i:
α-Methylcyclohexanemethanol, (1-Hydroxyethyl)cyclohexane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(C6H11)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Beilstein:
2322053
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-9H,2-6H2,1H3
JMSUNAQVHOHLMX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-Cyclohexylethanol undergoes photocatalytic oxidation (PCO) using nanoparticles titanium dioxide (TiO2-P25) as a semiconductor photocatalyst in acetonitrile, under aerated conditions. It forms cyclohexylethanols by undergoing catalytic ring hydrogenation over several noble metal catalysts supported on charcoal, or on γ-alumina in supercritical carbon dioxide.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sato T, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 37(1), 87-93 (2006)
Nanoparticles TiO2-photocatalyzed oxidation of selected cyclohexyl alcohols.
Mohamed OS, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 200(2-3), 209-215 (2008)