Documenti fondamentali
197181
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxy-4-nitroaniline
≥98%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H2(OCH3)2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Punto di fusione
152-155 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
COc1cc(c(OC)cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O4/c1-13-7-4-6(10(11)12)8(14-2)3-5(7)9/h3-4H,9H2,1-2H3
ZTQGTYFYOODGOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2,5-Dimethoxy-4-nitroaniline was used in screening of enzyme arylamine N-acetyltransferase isolated from Bacillus cereus.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M J Hasmann et al.
Archives of microbiology, 146(3), 275-279 (1986-12-01)
The raw extracts of a series of microorganisms were screened for the presence of acetyl-coenzyme A: arylamine N-acetyltransferase (AAAT) using a radioactive assay with 3H-acetyl-coenzyme A and aniline as substrates. Enzyme activities were primarily detected in the soluble fractions of