Documenti fondamentali
658979
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Formula condensata:
C13H9BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
216-220 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2cn3ccccc3n2
InChI
1S/C13H9BrN2/c14-11-6-4-10(5-7-11)12-9-16-8-2-1-3-13(16)15-12/h1-9H
GRZUOGFRIHABDK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)