Documenti fondamentali
D172200
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-2-nitroaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
139-141 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(N)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-7(9)8(10(11)12)4-6(5)2/h3-4H,9H2,1-2H3
PINGKGKKUSYUAW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)