228583
3-Chloro-4-fluoroaniline
98%
About This Item
Saggio
98%
P. eboll.
227-228 °C (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Anilines on Equity®-5