155861
4-Fluoro-3-nitroaniline
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup