190993
Poly(4-methyl-1-pentene)
medium molecular weight
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Indice di fluidità
26 g/10 min (260°C/5kg)
Resistenza all’urto
3 kg.cm/cm2 (Izod, ASTM D 256)
Costante dielettrica
2.12, 100 MHz (ASTM D 150)
Durezza
80 (Rockwell R, ASTM D 758)
Indice di rifrazione
n20/D 1.463
Punto di fusione
235 °C
Temp. transizione
softening point 178 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)CC=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?