185752
1-Chloronaphthalene
technical grade
Sinonimo/i:
1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.632 (lit.)
P. ebollizione
111-113 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
benzene: soluble
petroleum ether: soluble
Densità
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?