183075
1-Methylisatin
97%
Sinonimo/i:
N-Methylindoline-2,3-dione, NSC 42449
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
130-133 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CN1C(=O)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)8(11)9(10)12/h2-5H,1H3
VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CASP3(836)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Reactant for stereoselective preparation of spirobicyclic and bis-spirotricyclic pyrazolidinones
- Reactant for regioselective preparation of spirocyclic oxindole-butenolides
- Reactant for synthesis of spiro-oxindoles
- Reactant for preparation of unsymmetrical oxindoles
- Reactant for stereoselective preparation of hydroxyloxindoles via Morita-Baylis-Hillman reaction
- Reactant for preparation of pyridinecarboxylic acid [(oxo)indolylidene)hydrazide derivatives (Schiff base hydrazides) as antibacterial agents
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?