Documenti fondamentali
182338
Sigma-Aldrich
Poly(octadecyl methacrylate) solution
average Mw ~170,000 by GPC, in toluene
Sinonimo/i:
Poly(octadecyl methacrylate), Poly(stearyl methacrylate)
About This Item
Formula condensata:
(C22H42O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Livello qualitativo
PM
average Mw ~170,000 by GPC
Concentrazione
in toluene
30-35 wt. % (in toluene)
Peso
Unit weight does not include weight of solvent.
Temp. transizione
Tg −100 °C
Tm 37.5 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C22H42O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-22(23)21(2)3/h2,4-20H2,1,3H3
Descrizione generale
Poly(octadecyl methacrylate) may be used to prepare block copolymers to form molecular brushes.
Altre note
Unit weight does not include weight of solvent.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis and visualization of densely grafted molecular brushes with crystallizable poly (octadecyl methacrylate) block segments.
Qin S, et al.
Macromolecules, 36(3), 605-612 (2003)
Orientation of poly (octadecyl methacrylate) and poly (octadecyl acrylate) in Langmuir-Blodgett monolayers investigated by polarized infrared spectroscopy.
Mumby S J, et al.
Macromolecules, 19(4), 1054-1059 (1986)