Documenti fondamentali
182079
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethylhexyl methacrylate) solution
average Mw ~100,000 by GPC, in toluene
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl methacrylate homopolymer, Poly(ethylhexyl methacrylate)
About This Item
Formula condensata:
(C12H22O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Densità del vapore
1.2 (37 °C, vs air)
Livello qualitativo
Stato
liquid
PM
average Mw ~100,000 by GPC
Concentrazione
in toluene
Peso
Unit weight does not include weight of solvent.
Temp. transizione
Tg −10 °C
Densità
0.908 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
PEHMA exhibits biomimetic properties. It finds potential application as a flexible hydrogel for ophthalmologic applications.
Applicazioni
Poly(2-ethylhexyl methacrylate) (PEHMA) may be used to synthesize binary polymeric blends with poly(butyl methacrylate). PEHMA may be utilized in the preparation of PEHMA /carbon black composites for gas sensing. PHEMA-antioxidant conjugate (Quercetin (Q) ) may be prepared for ophthalmologic uses.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An energy tranfer study of the interface thickness in blends of poly (butyl methacrylate) and poly (2-ethylhexyl methacrylate).
Farinha J P S, et al.
Macromolecules, 33(16), 5863-5873 (2000)
Poly (2-hydroxyethyl methacrylate)-quercetin Conjugate as Biomaterial in Ophthalmology: An ?ab initio? Study.
Curcio M, et al.
Journal of Functional Biomaterials, 2(1), 1-17 (2011)
Carbon black filled poly (2-ethylhexyl methacrylate) as a candidate for gas sensing material.
Dong X M, et al.
Journal of Materials Science Letters, 22(15), 1057-1059 (2003)
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.