180807
(−)-cis-Myrtanylamine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]22/D −30.5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.4877 (lit.)
P. eboll.
94-99 °C/27 mmHg (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@]2([H])CC[C@](CN)([H])[C@@]1(C2)[H]
InChI
1S/C10H19N/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h7-9H,3-6,11H2,1-2H3/t7-,8-,9-/m0/s1
SYJBFPCQIJQYNV-CIUDSAMLSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a reactant to prepare N,N-bis((-)-cis-myrtanyl)butylene-2,3-diimine (BMDI), a bidentate diimine ligand that can form transition metal complexes for catalyzing asymmetric synthesis.
- As a building block to prepare imidazole derivatives, which are potent and selective cannabinoid receptor (CB2) antagonists.
- To prepare a chiral catalyst, which can catalyze asymmetric three-component Mannich reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?