Documenti fondamentali
445347
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Aminoindane
97%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-1-Indanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Beilstein:
3196204
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −16.5°, c = 1.5 in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.562 (lit.)
P. ebollizione
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
15 °C (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
Informazioni sul gene
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4