180068
Dimethyl pimelate
99%
Sinonimo/i:
Dimethyl heptanedioate
About This Item
Formula condensata:
CH3O2C(CH2)5CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Beilstein:
1777309
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
121-122 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2/h3-7H2,1-2H3
SHWINQXIGSEZAP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Dimethyl pimelate was used as the internal standard in the analysis of phthalates, sebacates, epoxidized soybean oil (ESBO) and polyadipates after transesterification to the ethyl esters.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Koni Grob
Journal of chromatography. A, 1150(1-2), 93-99 (2006-11-07)
After some two decades insisting on validation and normalization of methods, the reliability of the results in analytical chemistry continues to be unsatisfactory. Further, the processes involved are too slow, with the effect that frequently the most relevant results are