Key Documents
177857
Sigma-Aldrich
1-Iodoheptane
98%
Sinonimo/i:
Heptyl iodide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6I
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.10
Beilstein:
1697161
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
P. eboll.
204 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Solubilità
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
Densità
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CCCCCCCI
InChI
1S/C7H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Iodoheptane was used in the functionalization of symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Barada Prasanna Dash et al.
Organic letters, 10(11), 2247-2250 (2008-05-10)
Symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters on the periphery have been synthesized in good yields via silicon tetrachloride mediated cyclotrimerization reactions of 9-benzyl derivatives of carboranes with acetyl group substitution on the benzene ring. Facile functionalization of these symmetrical core