15518
Boc-Inp-OH
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid, Boc-isonipecotic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-8(5-7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?