Z671770
IKA® C-Mag hotplate stirrers
C-MAG HS4, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, platform size 120 mm × 120 mm
Sinonimo/i:
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
ceramic plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 3581000
IKA C-MAG HS 4 IKAMAG
Parametri
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
Dimens. piattaforma
120 mm × 120 mm
Volume max.
5 L
Peso
6.5 lb
Uscita
250 watts (heater)
Descrizione generale
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Caratteristiche e vantaggi
- Powerful motor for stirring quantities of up to 5 L (H2O)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z671770-1EA | 4061833575376 |