Key Documents
244694
Sigma-Aldrich
Silver cyanate
99%
Sinonimo/i:
Cyanic acid silver(1+) salt, Silver(1+) cyanate
About This Item
Formula condensata:
AgOCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.89
Beilstein:
3655040
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
powder and chunks
Impurezze
≤1.0% Insoluble matter ( C=2% in 10% HNO3)
Densità
4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]OC#N
InChI
1S/CHNO.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
DWBPIWPCOSHWCK-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.