Documenti fondamentali
150231
Sigma-Aldrich
4-Chloroquinaldine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.622 (lit.)
P. eboll.
269-270 °C (lit.)
Densità
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chloroquinaldine was used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
208. The reaction between phenylhydrazine and 4-chloroquinoline derivatives, and the preparation of the corresponding 4-benzeneazo-and 4-amino-compounds.
Backeberg OG.
Journal of the Chemical Society, 1083-1087 (1938)
K N Vennila et al.
Bioorganic chemistry, 81, 184-190 (2018-08-24)
The induced fit docking of anilino quinoline scaffold results in the required hydrogen bonding interactions with amino acid residues in the orthosteric site of 3 Phosphoinositide dependent kinase (PDK1). The rational design of 4-substituted amino quinolines is carried out and