140112
4-Nitrobenzyl chloride
99%
Sinonimo/i:
α-Chloro-4-nitrotoluene
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H,5H2
KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)