156272
3,5-Dinitrobenzoyl chloride
≥96.5%
Sinonimo/i:
DNBC, NSC 2697
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7.6 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5%
Forma fisica
solid
P. eboll.
196 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
68-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 3,5-diamino-N-cyclopropylbenzamide
- 3,5-dinitro-N-cyclopropylbenzamide
- 4-(3,5-dinitrophenyl)-6-(dipropan-2-ylamino)-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thione4
3,5-Dinitrobenzoyl chloride may also be used as derivatizing agent for the following:
- biogenic amines present in fermented foods, which can be determined using liquid chromatography method(LC)
- polyamines, present in biological fluids, which can be determined using high performance liquid chromatography(HPLC)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?