Key Documents
191167
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzyl chloride
97%
Sinonimo/i:
α-Chloro-3-nitrotoluene
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Beilstein:
742794
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
85-87 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
43-47 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H,5H2
APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Influence of solvent on reduction mechanism of 3-nitrobenzyl chloride was investigated by cyclic voltammetry and controlled potential bulk electrolysis.
Applicazioni
3-Nitrobenzyl chloride was used in the synthesis of 8-chloropurine.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solvent effects on the reduction mechanism of 3-chloroanthracene, 3-nitrobenzyl chloride and 3-chloroacetophenone.
Jensen H and Daasbjerg K
Acta Chirurgica Scandinavica. Supplementum, 58, 1151-1164 (1998)
J L Kelley et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(1), 196-202 (1990-01-01)
A series of 8-substituted analogues of 9-(3-aminobenzyl)-6-(dimethylamino)-9H-purine (8) were synthesized and tested for their ability to bind to the benzodiazepine receptor (BZR) in rat brain tissue. The most active compound was the 8-bromo-9-(3-formamidobenzyl) analogue 16 (IC50 = 0.011 microM), which